7-Fluoroindol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9454-1G PC9454-5G
APOSPC9454-1GEA 23.2 EUR
APOSPC9454-1G APOSPC9454-5G
7-Fluoroindol 98%
7-Fluoroindol
Formula: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Pto. de fusión: 60…65 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01074502
Núm. CAS: 387-44-0