1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid
PC9458-1G PC9458-5G
APOSPC9458-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9458-1G APOSPC9458-5G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 98%
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₆H₅F₃N₂O₂
MW: 194,1113 g/mol
Pto. de fusión: 200…204 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01936005
Núm. CAS: 113100-53-1