1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC9459-1G PC9459-250MG
APOSPC9459-1GEA 609 EUR
APOSPC9459-1G APOSPC9459-250MG
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C₈H₅F₃N₂O₂S
Pto. de fusión: 255…258 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01814674
Núm. CAS: 338982-15-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III