[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno-[2,3-c]pyrazol-5-yl]methanol

Proveedor: Apollo Scientific

PC9460-1G PC9460-500MG
APOSPC9460-1GEA 924 EUR
APOSPC9460-1G APOSPC9460-500MG
[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno-[2,3-c]pyrazol-5-yl]methanol
[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno-[2,3-c]pyrazol-5-yl]methanol
Formula: C₈H₇F₃N₂OS
MW: 236,22 g/mol
Pto. de fusión: 88…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01936006
Núm. CAS: 338982-22-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR