{1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazol-4-yl}methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC9464-500MG PC9464-5G
APOSPC9464-500MGEA 401 EUR
APOSPC9464-500MG APOSPC9464-5G
{1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazol-4-yl}methanol 97%
{1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazol-4-yl}methanol
Formula: C₁₃H₁₀F₆N₂O₂
MW: 340,23 g/mol
Pto. de fusión: 81…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00172663
Núm. CAS: 318469-40-8