4-Cloro-2-fluorofenilacetonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Chloro-2-fluorobenzeneacetonitrile
PC9472-25G PC9472-5G PC9472-100G
APOSPC9472-25GEA 55.1 EUR
APOSPC9472-25G APOSPC9472-5G APOSPC9472-100G
4-Cloro-2-fluorofenilacetonitrilo 98%
4-Cloro-2-fluorofenilacetonitrilo
Formula: C₈H₅ClFN
MW: 169,59 g/mol
Pto. de fusión: 36…39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01312758
Núm. CAS: 75279-53-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III