6-Oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC9476-1G PC9476-500MG PC9476-5G
APOSPC9476-1GEA 172 EUR
APOSPC9476-1G APOSPC9476-500MG APOSPC9476-5G
6-Oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
6-Oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₀F₃NO₃
Pto. de fusión: 251…253 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00243721
Núm. CAS: 338783-75-8