2-Phenyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)acetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-DL-phenylglycine
PC9482-1G PC9482-500MG
APOSPC9482-1GEA 275 EUR
APOSPC9482-1G APOSPC9482-500MG
2-Phenyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)acetic acid 97%
2-Phenyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)acetic acid
Formula: C₁₅H₁₂F₃NO₄S
Pto. de fusión: 169…171 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00172802
Núm. CAS: 250714-41-1