3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]sulphanyl}-1H-1,2,4-triazol-5-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
5-Amino-3-[3-(trifluoromethyl)benzylthio]-1H-1,2,4-triazole
PC9492-1G
PC9492-500MG
PC9492-5G
APOSPC9492-1GEA
275
EUR
APOSPC9492-1G
APOSPC9492-500MG
APOSPC9492-5G
3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]sulphanyl}-1H-1,2,4-triazol-5-amine 97%
3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]sulphanyl}-1H-1,2,4-triazol-5-amine
Formula:
C₁₀H₉F₃N₄S MW: 274,27 g/mol Pto. de fusión: 136…138 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00141527 Núm. CAS: 303150-56-3 |