3-Cloro-4-fluorotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzene, 2-Chloro-1-fluoro-4-methylbenzene
PC9527-100G
APOSPC9527-100GEA 161 EUR
APOSPC9527-100G
3-Cloro-4-fluorotolueno 97%
3-Cloro-4-fluorotolueno
Formula: C₇H₆ClF
MW: 144,58 g/mol
Pto. Ebullición: 167…169 °C
Densidad: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079730
Núm. CAS: 1513-25-3
UN: 1993
ADR: 3,III