Ácido 2-fluoro-5-hidroxibenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9534-1G PC9534-10G
APOSPC9534-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9534-1G APOSPC9534-10G
Ácido 2-fluoro-5-hidroxibenzoico
Ácido 2-fluoro-5-hidroxibenzoico
Formula: C₇H₅FO₃
Pto. de fusión: 204…206 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862084
Núm. CAS: 51446-30-1