4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanísol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9550-25G PC9550-5G
APOSPC9550-25GEA 227 EUR
APOSPC9550-25G APOSPC9550-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanísol
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanísol
Formula: C₇H₅BrFNO₃
MW: 250.02 g/mol
Pto. de fusión: 53…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013374
Núm. CAS: 74266-66-3