2-Cloro-5-fluoro-3-metilpiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9553-1G PC9553-500MG
APOSPC9553-1GEA 29 EUR
APOSPC9553-1G APOSPC9553-500MG
2-Cloro-5-fluoro-3-metilpiridina 98%
2-Cloro-5-fluoro-3-metilpiridina
Formula: C₆H₅ClFN
Pto. de fusión: 43…46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972725
Núm. CAS: 38186-84-4