2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 4-Hydroxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride

PC9563-100G PC9563-25G PC9563-5G
APOSPC9563-100GEA 1540 EUR
APOSPC9563-100G APOSPC9563-25G APOSPC9563-5G
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇HF₇O
Pto. Ebullición: 91 °C/70mmHg
Pto. de fusión: 25 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00155984
Núm. CAS: 2787-79-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR