Isotiocianato de 5-cloro-2-fluorofenilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9564-5G PC9564-250MG
APOSPC9564-5GEA 277 EUR
APOSPC9564-5G APOSPC9564-250MG
Isotiocianato de 5-cloro-2-fluorofenilo 97%
Isotiocianato de 5-cloro-2-fluorofenilo
Formula: C₇H₃ClFNS
MW: 187.62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 247170-25-8