3-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC9567-1G PC9567-5G PC9567-10G
APOSPC9567-1GEA 348 EUR
APOSPC9567-1G APOSPC9567-5G APOSPC9567-10G
3-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine 95+%
3-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₈H₉F₃N₂O₂
Pto. Ebullición: 129…132 °C/5,25mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424489
Núm. CAS: 808764-41-2
UN: 2206
ADR: 6.1,III