5-Fluorobenzoxazole 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9577-1G PC9577-250MG PC9577-5G
APOSPC9577-1GEA 78.3 EUR
APOSPC9577-1G APOSPC9577-250MG APOSPC9577-5G
5-Fluorobenzoxazole 97+%
5-Fluorobenzoxazole
Formula: C₇H₄FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458151
Núm. CAS: 221347-71-3