3-Bromo-4-methylbenzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
PC9584-5G PC9584-25G
APOSPC9584-5GEA 29 EUR
APOSPC9584-5G APOSPC9584-25G
3-Bromo-4-methylbenzotrifluoride
3-Bromo-4-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₆BrF₃
Pto. Ebullición: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631584
Núm. CAS: 66417-30-9