2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9585-25G PC9585-5G
APOSPC9585-25GEA 256 EUR
APOSPC9585-25G APOSPC9585-5G
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Formula: C₉H₅F₃
Pto. Ebullición: 45 °C/8mmHg
Densidad: 1,222 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 25 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00467313
Núm. CAS: 704-41-6
UN: 1993
ADR: 3,III