3-Fluoro-2-butanone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC9588-1G PC9588-5G
APOSPC9588-1GEA 198 EUR
APOSPC9588-1G APOSPC9588-5G
3-Fluoro-2-butanone 97%
3-Fluoro-2-butanone
Formula: C₄H₇FO
Pto. Ebullición: 74…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862088
Núm. CAS: 814-79-9
UN: 1224
ADR: 3,II