Ácido (3-cloro-2-fluorofenil)metabórico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC9594-5G
PC9594-25G
APOSPC9594-5GEA
0
EUR
APOSPC9594-5G
APOSPC9594-25G
Ácido (3-cloro-2-fluorofenil)metabórico
Ácido (3-cloro-2-fluorofenil)metabórico
Formula:
C₆H₅BClFO₂ Pto. de fusión: 223 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05664224 Núm. CAS: 352535-82-1 |