2-(Bromomethyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9608-1G PC9608-25G
APOSPC9608-1GEA 94.4 EUR
APOSPC9608-1G APOSPC9608-25G
2-(Bromomethyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane 97%
2-(Bromomethyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Formula: C₄H₃BrF₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038269
Núm. CAS: 382-14-9