2-Amino-6-(trifluorometil)piridina 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC9615-25G PC9615-5G
APOSPC9615-25GEA 33.5 EUR
APOSPC9615-25G APOSPC9615-5G
2-Amino-6-(trifluorometil)piridina 97+%
2-Amino-6-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₅F₃N₂
MW: 162.11 g/mol
Pto. Ebullición: 200
Pto. de fusión: 85…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093868
Núm. CAS: 34486-24-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III