Cloruro de 3,4,5-trifluorobencenosulfonilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC9616-100G PC9616-25G PC9616-5G
APOSPC9616-100GEA 313 EUR
APOSPC9616-100G APOSPC9616-25G APOSPC9616-5G
Cloruro de 3,4,5-trifluorobencenosulfonilo 95%
Cloruro de 3,4,5-trifluorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₂ClF₃O₂S
Pto. Ebullición: 76…77 °C
Densidad: 1,658 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 23,3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094559
Núm. CAS: 351003-43-5
UN: 2924
ADR: 3+8,III