Cloruro de 2-bromo-4,6-difluorobencenosulfonilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC9618-25G
PC9618-5G
PC9618-1G
APOSPC9618-25GEA
389
EUR
APOSPC9618-25G
APOSPC9618-5G
APOSPC9618-1G
Cloruro de 2-bromo-4,6-difluorobencenosulfonilo 95%
Cloruro de 2-bromo-4,6-difluorobencenosulfonilo
Formula:
C₆H₂BrClF₂O₂S MW: 291.5 g/mol Pto. Ebullición: 265…267 °C Densidad: 1.93 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094561 Núm. CAS: 351003-42-4 UN: 3265 ADR: 8 II |