1,2-Dibromo-4-fluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9619-100G
APOSPC9619-100GEA 178 EUR
APOSPC9619-100G
1,2-Dibromo-4-fluorobenceno 98%
1,2-Dibromo-4-fluorobenceno
Formula: C₆H₃Br₂F
MW: 253,9 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070780
Núm. CAS: 2369-37-1