1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9620-1G PC9620-5G
APOSPC9620-1GEA 42.2 EUR
APOSPC9620-1G APOSPC9620-5G
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formula: C₈H₁₀Cl₂FN₅
Pto. de fusión: 209…213 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00126332
Núm. CAS: 915071-41-9