2,2-Difluoroethylamine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2-Difluoroethanamine hydrochloride
PC9627-1G PC9627-5G
APOSPC9627-1GEA 23.2 EUR
APOSPC9627-1G APOSPC9627-5G
2,2-Difluoroethylamine hydrochloride 98%
2,2-Difluoroethylamine hydrochloride
Formula: C₂H₆ClF₂N
MW: 117,53 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038283
Núm. CAS: 79667-91-7