2-(2-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinethiol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Pyridin-2-yl)-4-thio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC9633-1G PC9633-500MG
APOSPC9633-1GEA 720 EUR
APOSPC9633-1G APOSPC9633-500MG
2-(2-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinethiol
2-(2-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinethiol
Formula: C₁₀H₆F₃N₃S
MW: 257,24 g/mol
Pto. de fusión: 145…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00139802
Núm. CAS: 338418-16-9