5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
PC9638-1G PC9638-5G PC9638-10G
APOSPC9638-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9638-1G APOSPC9638-5G APOSPC9638-10G
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₉H₆FNO
MW: 163,15 g/mol
Pto. de fusión: 170…172 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00022719
Núm. CAS: 2338-71-8