4-(Trifluoromethoxy)hydrocinnamic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid, 3-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)propanoic acid
PC9649-1G PC9649-25G PC9649-5G
APOSPC9649-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9649-1G APOSPC9649-25G APOSPC9649-5G
4-(Trifluoromethoxy)hydrocinnamic acid
4-(Trifluoromethoxy)hydrocinnamic acid
Formula: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234.18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01076409
Núm. CAS: 886499-74-7
UN: 3261
ADR: 8 III