2,3-Dibromohexafluoro-2-butene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC9654-25G PC9654-5G
APOSPC9654-25GEA 579 EUR
APOSPC9654-25G APOSPC9654-5G
2,3-Dibromohexafluoro-2-butene 97%
2,3-Dibromohexafluoro-2-butene
Formula: C₄Br₂F₆
Pto. Ebullición: 104…106 °C
Pto. de fusión: 104…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862090
Núm. CAS: 384-51-0