Methyl-2,5-bis(trifluoroethoxy)benzoate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9659-10G PC9659-1G PC9659-5G
APOSPC9659-10GEA 376 EUR
APOSPC9659-10G APOSPC9659-1G APOSPC9659-5G
Methyl-2,5-bis(trifluoroethoxy)benzoate 95+%
Methyl-2,5-bis(trifluoroethoxy)benzoate
Formula: C₁₂H₁₀F₆O₄
MW: 332,2 g/mol
Pto. de fusión: 40…41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236693
Núm. CAS: 35480-31-0