Isotiocianato de 3,4-difluorofenilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2-Difluoro-4-isotiocianatobenceno
PC9664-1G PC9664-25G
APOSPC9664-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9664-1G APOSPC9664-25G
Isotiocianato de 3,4-difluorofenilo 97%
Isotiocianato de 3,4-difluorofenilo
Formula: C₇H₃F₂NS
MW: 171.17 g/mol
Pto. Ebullición: 170 °C
Densidad: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00175109
Núm. CAS: 113028-75-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III