4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC9667-1G
PC9667-5G
PC9667-25G
APOSPC9667-1GEA
52.2
EUR
APOSPC9667-1G
APOSPC9667-5G
APOSPC9667-25G
4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Formula:
C₇H₅BrFNO₂ Pto. de fusión: 55…57 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03412241 Núm. CAS: 15017-52-4 UN: 3261 ADR: 8,III |