1-Bromo-2-cloro-3-fluorobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-3-fluorobromobenzene
PC9674-25G PC9674-10G
APOSPC9674-25GEA 36.6 EUR
APOSPC9674-25G APOSPC9674-10G
1-Bromo-2-cloro-3-fluorobenceno
1-Bromo-2-cloro-3-fluorobenceno
Formula: C₆H₃BrClF
MW: 209.44 g/mol
Pto. de fusión: 29 °C
Densidad: 1.7 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038306
Núm. CAS: 883499-24-9