6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9685-5G PC9685-100G
APOSPC9685-5GEA 46.4 EUR
APOSPC9685-5G APOSPC9685-100G
6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
Formula: C₉H₆FNO
Pto. de fusión: 173…176 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00069703
Núm. CAS: 2795-41-7