4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9701-1G PC9701-5G
APOSPC9701-1GEA 58 EUR
APOSPC9701-1G APOSPC9701-5G
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 95%
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
Formula: C₅BrF₄N
MW: 229,97 g/mol
Pto. Ebullición: 134…135 °C
Densidad: 1,92 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075169
Núm. CAS: 3511-90-8