4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9723-1G PC9723-25G
APOSPC9723-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9723-1G APOSPC9723-25G
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoic acid
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrClFO₂
Pto. de fusión: 150…155 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236589
Núm. CAS: 177480-81-8