4,4,4-Trifluorobutylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Butanamine,4,4,4-trifluoro-, 4,4,4-trifluorobutan-1-amine, 1-Amino-4,4,4-trifluorobutane
PC9728-1G PC9728-5G
APOSPC9728-1GEA 52.2 EUR
APOSPC9728-1G APOSPC9728-5G
4,4,4-Trifluorobutylamine 97%
4,4,4-Trifluorobutylamine
Formula: C₄H₈F₃N
Pto. Ebullición: 90…94 °C
Densidad: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06213030
Núm. CAS: 819-46-5
UN: 2734
ADR: 8+3,II