2-(Trifluorometoxi)fenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Trifluorormethoxy)phenol, α,α,α-Trifluoro-2-hydroxyanisole
PC9734-100G PC9734-5G
APOSPC9734-100GEA 133 EUR
APOSPC9734-100G APOSPC9734-5G
2-(Trifluorometoxi)fenol 98%
2-(Trifluorometoxi)fenol
Formula: C₇H₅F₃O₂
MW: 178.11 g/mol
Pto. Ebullición: 69…71 °C/60mmHg
Densidad: 1.332 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236324
Núm. CAS: 32858-93-8