3,5-Difluoro-2-nitrophenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9743-1G PC9743-10G
APOSPC9743-1GEA 29 EUR
APOSPC9743-1G APOSPC9743-10G
3,5-Difluoro-2-nitrophenol 98%
3,5-Difluoro-2-nitrophenol
Formula: C₆H₃F₂NO₃
Pto. de fusión: 46…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458165
Núm. CAS: 151414-46-9