Ácido 4-amino-3-fluorobenzoico 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-3-fluorobenzoic Acid
PC9752-1G PC9752-5G
APOSPC9752-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9752-1G APOSPC9752-5G
Ácido 4-amino-3-fluorobenzoico 97+%
Ácido 4-amino-3-fluorobenzoico
Formula: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13 g/mol
Pto. de fusión: 212…218 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01660374
Núm. CAS: 455-87-8