3-Fluorobenzofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: m-Fluorobenzofenona
PC9753-25G PC9753-5G
APOSPC9753-25GEA 252 EUR
APOSPC9753-25G APOSPC9753-5G
3-Fluorobenzofenona 98%
3-Fluorobenzofenona
Formula: C₁₃H₉FO
MW: 200,21 g/mol
Pto. de fusión: 48…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00083553
Núm. CAS: 345-69-7