3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone oxime
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9757-1G PC9757-5G
APOSPC9757-1GEA 136 EUR
APOSPC9757-1G APOSPC9757-5G
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone oxime
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone oxime
Formula: C₃H₃BrF₃NO
Pto. Ebullición: 80…90 °C/85mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038272
Núm. CAS: 117341-57-8