4-Amino-3-(trifluorometil)piridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9760-1G PC9760-500MG
APOSPC9760-1GEA 252 EUR
APOSPC9760-1G APOSPC9760-500MG
4-Amino-3-(trifluorometil)piridina 97%
4-Amino-3-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₅F₃N₂
MW: 162.11 g/mol
Pto. de fusión: 102…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02183554
Núm. CAS: 387824-61-5