1-Bromo-2-cloro-1,1,2-trifluoroetano 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9780-100G PC9780-25G
APOSPC9780-100GEA 364 EUR
APOSPC9780-100G APOSPC9780-25G
1-Bromo-2-cloro-1,1,2-trifluoroetano 99%
1-Bromo-2-cloro-1,1,2-trifluoroetano
Formula: BrF₂CCHClF
MW: 197,38 g/mol
Pto. Ebullición: 52…53 °C
Densidad: 1,8636 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 354-06-3