1H,1H-Tricosafluorododecan-1-ol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Tricosafluorododecan-1-ol
PC9798-25G PC9798-5G
APOSPC9798-25GEA 219 EUR
APOSPC9798-25G APOSPC9798-5G
1H,1H-Tricosafluorododecan-1-ol 96%
1H,1H-Tricosafluorododecan-1-ol
Formula: C₁₂H₃F₂₃O
MW: 600,12 g/mol
Pto. Ebullición: 133 °C/30mmHg
Pto. de fusión: 111…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153235
Núm. CAS: 423-65-4