2-Hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9803-1G PC9803-5G
APOSPC9803-1GEA 34.8 EUR
APOSPC9803-1G APOSPC9803-5G
2-Hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
2-Hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₆F₃N₃
Pto. de fusión: 64…65 °C
Densidad: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01320804
Núm. CAS: 89570-83-2