2-Bromo-5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC9804-1G PC9804-5G PC9804-25G
APOSPC9804-1GEA 29 EUR
APOSPC9804-1G APOSPC9804-5G APOSPC9804-25G
2-Bromo-5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone
2-Bromo-5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₆BrFO₂
Pto. de fusión: 87…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094564
Núm. CAS: 126581-65-5
UN: 3335
ADR: 9,III